2-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4450-1G B4450-5G
TCIAB4450-1GEA 18 EUR
TCIAB4450-1G TCIAB4450-5G
2-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-diphenylfluorene
Formula: C₂₅H₁₇Br
Número MDL: MFCD09907957
Núm. CAS: 474918-32-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C