9-Bromo-10-(naphthalen-1-yl)anthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4451-1G B4451-5G
TCIAB4451-1GEA 18 EUR
TCIAB4451-1G TCIAB4451-5G
9-Bromo-10-(naphthalen-1-yl)anthracene ≥98.0% (por GC)
9-Bromo-10-(naphthalen-1-yl)anthracene
Formula: C₂₄H₁₅Br
Número MDL: MFCD11046571
Núm. CAS: 400607-04-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C