3-(4-Bromophenyl)-9-phenylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4452-1G B4452-5G
TCIAB4452-1GEA 16 EUR
TCIAB4452-1G TCIAB4452-5G
3-(4-Bromophenyl)-9-phenylcarbazole ≥98.0% (por GC)
3-(4-Bromophenyl)-9-phenylcarbazole
Formula: C₂₄H₁₆BrN
Número MDL: MFCD14582939
Núm. CAS: 1028647-93-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C