8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B4454-200MG B4454-1G
TCIAB4454-200MGEA 41 EUR
TCIAB4454-200MG TCIAB4454-1G
8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine
Formula: C₁₀H₉BrN₄O₂
Número MDL: MFCD22126091
Núm. CAS: 666816-98-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %