2-Bromo-1,10-phenanthroline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B4456-1G
B4456-5G
TCIAB4456-1GEA
92
EUR
TCIAB4456-1G
TCIAB4456-5G
2-Bromo-1,10-phenanthroline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromo-1,10-phenanthroline
Formula:
C₁₂H₇BrN₂ |
Número MDL:
MFCD08276287 Núm. CAS: 22426-14-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 161.0 to 165.0 deg-C |