6-Bromobenzimidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1H-benzimidazole
B4458-1G B4458-5G
TCIAB4458-1GEA 34 EUR
TCIAB4458-1G TCIAB4458-5G
6-Bromobenzimidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Bromobenzimidazole
Formula: C₇H₅BrN₂
Número MDL: MFCD00460014
Núm. CAS: 4887-88-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9be849b0dbfc316cc9808b4f5331218afdc69834&vid=5726d2110984a83df916ee6a9d78640579bc02e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C