2-Bromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromodibenzo[b,d]furan
B4459-1G B4459-5G
TCIAB4459-1GEA 16 EUR
TCIAB4459-1G TCIAB4459-5G
2-Bromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
2-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Número MDL: MFCD00092338
Núm. CAS: 86-76-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C