5-Bromo-2-metoxi-6-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4460-1G
B4460-5G
TCIAB4460-1GEA
16
EUR
TCIAB4460-1G
TCIAB4460-5G
5-Bromo-2-metoxi-6-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-metoxi-6-metilpiridina
Formula:
C₇H₈BrNO Pto. Ebullición: 86°C Pto. de inflamación: 106°C |
Número MDL:
MFCD03094943 Núm. CAS: 126717-59-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |