5-Bromo-2-metoxi-3-nitropiridina ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4461-1G B4461-5G
TCIAB4461-1GEA 16 EUR
TCIAB4461-1G TCIAB4461-5G
5-Bromo-2-metoxi-3-nitropiridina ≥96.0% (por GC)
5-Bromo-2-metoxi-3-nitropiridina
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
Número MDL: MFCD07374968
Núm. CAS: 152684-30-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C