Beclomethasone dipropionate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4464-1G
B4464-5G
TCIAB4464-1GEA
55
EUR
TCIAB4464-1G
TCIAB4464-5G
Beclomethasone dipropionate ≥98.0% (by HPLC)
Beclomethasone dipropionate
Formula:
C₂₈H₃₇ClO₇ |
Número MDL:
MFCD00135613 Núm. CAS: 5534-09-8 EINECS: 226-886-0 Índice Merck: 14,01019 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +88.0 to +94.0 deg (C=1, Dioxane) |