1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
B4465-1G B4465-5G
TCIAB4465-1GEA 43 EUR
TCIAB4465-1G TCIAB4465-5G
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Formula: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,2800 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044806
Núm. CAS: 34737-89-8
EINECS: 252-176-5
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %