trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B4468-200MG B4468-1G
TCIAB4468-200MGEA 67 EUR
TCIAB4468-200MG TCIAB4468-1G
trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (by HPLC)
trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one
Formula: C₁₉H₁₂F₆O
Número MDL: MFCD05662426
Núm. CAS: 103836-71-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%