α-Bromodesoxibenzoina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4471-5G B4471-25G
TCIAB4471-5GEA 77 EUR
TCIAB4471-5G TCIAB4471-25G
α-Bromodesoxibenzoina ≥95.0% (por GC)
α-Bromodesoxibenzoina
Formula: C₁₄H₁₁BrO
Número MDL: MFCD00000136
Núm. CAS: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C