N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4472-1G
B4472-5G
TCIAB4472-1GEA
16
EUR
TCIAB4472-1G
TCIAB4472-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine ≥98.0% (por GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine
Formula:
C₈H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 170°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07367245 Núm. CAS: 92136-39-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |