Benzo-2-oxa-1,3-diazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,1,3-Benzoxadiazole, Benzo[c][1,2,5]oxadiazole
B4473-1G B4473-5G
TCIAB4473-1GEA 57 EUR
TCIAB4473-1G TCIAB4473-5G
Benzo-2-oxa-1,3-diazol ≥98.0% (por GC)
Benzo-2-oxa-1,3-diazol
Formula: C₆H₄N₂O
MW: 120,11 g/mol
Número MDL: MFCD00068064
Núm. CAS: 273-09-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C