9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4475-200MG B4475-1G
TCIAB4475-200MGEA 27 EUR
TCIAB4475-200MG TCIAB4475-1G
9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (por GC)
9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene
Formula: C₂₆H₁₇Br
MW: 409,33 g/mol
Número MDL: MFCD24842536
Núm. CAS: 625854-02-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C