1,3-Bis(4-methoxyphenyl)urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B4483-5G B4483-1G
TCIAB4483-5GEA 380 EUR
TCIAB4483-5G TCIAB4483-1G
1,3-Bis(4-methoxyphenyl)urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Bis(4-methoxyphenyl)urea
Formula: C₁₅H₁₆N₂O₃
MW: 272,30 g/mol
Número MDL: MFCD00025783
Núm. CAS: 1227-44-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C