1-(4-Bromofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: N-(4-Bromofenil)tiourea, 4-Bromofeniltiourea

B4484-1G B4484-5G
TCIAB4484-1GEA 53 EUR
TCIAB4484-1G TCIAB4484-5G
1-(4-Bromofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-(4-Bromofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₄Br)NHC(S)NH₂
MW: 231.12 g/mol
Pto. Ebullición: 319
Pto. de fusión: 186
Número MDL: MFCD00041176
Núm. CAS: 2646-30-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR