3-Bromo-4-fluorofenol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4491-5G B4491-25G
TCIAB4491-5GEA 32 EUR
TCIAB4491-5G TCIAB4491-25G
3-Bromo-4-fluorofenol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-4-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
Pto. Ebullición: 78°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425884
Núm. CAS: 27407-11-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %