2-Bromo-4-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4492-1G B4492-5G
TCIAB4492-1GEA 51 EUR
TCIAB4492-1G TCIAB4492-5G
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Número MDL: MFCD06657954
Núm. CAS: 81107-97-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %