4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
B4493-5G
B4493-25G
TCIAB4493-5GEA
39
EUR
TCIAB4493-5G
TCIAB4493-25G
4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol
Formula:
C₇H₄BrF₃O MW: 241,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD05668981 Núm. CAS: 50824-04-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |