4-Bromo-3-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4494-1G B4494-5G
TCIAB4494-1GEA 16 EUR
TCIAB4494-1G TCIAB4494-5G
4-Bromo-3-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095342
Núm. CAS: 320-49-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C