2-(4-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4500-1G
B4500-5G
TCIAB4500-1GEA
33
EUR
TCIAB4500-1G
TCIAB4500-5G
2-(4-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-Bromophenyl)pyridine
Formula:
C₁₁H₈BrN |
Número MDL:
MFCD04116231 Núm. CAS: 63996-36-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |