(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B4505-5G B4505-25G
TCIAB4505-5GEA 23 EUR
TCIAB4505-5G TCIAB4505-25G
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥96.0% (por GC)
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formula: C₈H₁₉BrOSi
MW: 239,228 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00209550
Núm. CAS: 86864-60-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %