1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4506-5G
B4506-25G
TCIAB4506-5GEA
39
EUR
TCIAB4506-5G
TCIAB4506-25G
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenceno
Formula:
C₆H₃BrFI MW: 300,9 g/mol |
Número MDL:
MFCD00042578 Núm. CAS: 202865-72-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |