6-Bromo-m-toluidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4507-5G B4507-25G
TCIAB4507-5GEA 30 EUR
TCIAB4507-5G TCIAB4507-25G
6-Bromo-m-toluidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
6-Bromo-m-toluidina
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01806278
Núm. CAS: 53078-85-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %