2-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4508-1G B4508-5G
TCIAB4508-1GEA 30 EUR
TCIAB4508-1G TCIAB4508-5G
2-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973760
Núm. CAS: 102684-91-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %