2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt, hidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4509-1G
B4509-5G
TCIAB4509-1GEA
27
EUR
TCIAB4509-1G
TCIAB4509-5G
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt, hidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt
Formula:
C₂₀H₁₀N₂Na₂O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD10567219 Núm. CAS: 979-88-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 3.0 to 16.0 % |