2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4512-1G B4512-5G
TCIAB4512-1GEA 22 EUR
TCIAB4512-1G TCIAB4512-5G
2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Número MDL: MFCD12406888
Núm. CAS: 49669-14-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C