2-(4-Bromofenil)-5-fenil-1,3,4-oxadiazol ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B4513-1G
B4513-5G
TCIAB4513-1GEA
69
EUR
TCIAB4513-1G
TCIAB4513-5G
2-(4-Bromofenil)-5-fenil-1,3,4-oxadiazol ≥97.0% (by HPLC)
2-(4-Bromofenil)-5-fenil-1,3,4-oxadiazol
Formula:
C₁₄H₉BrN₂O MW: 301.14 g/mol |
Número MDL:
MFCD00050997 Núm. CAS: 21510-43-0 EINECS: 244-413-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |