1-Boc-3-cyanopiperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4515-1G B4515-5G
TCIAB4515-1GEA 37 EUR
TCIAB4515-1G TCIAB4515-5G
1-Boc-3-cyanopiperidine ≥98.0% (por GC)
1-Boc-3-cyanopiperidine
Formula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 40°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861222
Núm. CAS: 91419-53-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C