1,3-Bis(4-fluorophenyl)urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B4517-1G B4517-5G
TCIAB4517-1GEA 74 EUR
TCIAB4517-1G TCIAB4517-5G
1,3-Bis(4-fluorophenyl)urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Bis(4-fluorophenyl)urea
Formula: C₁₃H₁₀F₂N₂O
MW: 248,23 g/mol
Número MDL: MFCD00017925
Núm. CAS: 370-22-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %