1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,3-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)urea
B4518-200MG
B4518-1G
TCIAB4518-200MGEA
95
EUR
TCIAB4518-200MG
TCIAB4518-1G
1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Formula:
C₁₅H₁₀F₆N₂O MW: 348,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD01908917 Núm. CAS: 1960-88-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |