1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,3-Bis(propargyloxy)benzene
B4521-200MG
B4521-1G
TCIAB4521-200MGEA
66
EUR
TCIAB4521-200MG
TCIAB4521-1G
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥97.0% (por GC)
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00224312 Núm. CAS: 26627-36-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |