Bis(3-bromophenylboronic acid)scyllo inositol complex dipotassium pentahydrate
Proveedor: TCI
Atención
B4523-200MG B4523-1G
TCIAB4523-200MGEA 31 EUR
TCIAB4523-200MG TCIAB4523-1G
Bis(3-bromophenylboronic acid)scyllo inositol complex dipotassium pentahydrate
Bis(3-bromophenylboronic acid)scyllo inositol complex dipotassium pentahydrate
Formula: C₁₈H₁₄B₂Br₂K₂O₆
MW: 585,93 g/mol
Núm. CAS: 1537876-31-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 12.0 to 14.5 %