5-Bromo-6-hydroxy-1,3-benzodioxole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4,5-methylenedioxyphenol, 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
B4526-1G B4526-5G
TCIAB4526-1GEA 197 EUR
TCIAB4526-1G TCIAB4526-5G
5-Bromo-6-hydroxy-1,3-benzodioxole ≥98.0% (by HPLC)
5-Bromo-6-hydroxy-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
Número MDL: MFCD21364431
Núm. CAS: 6941-70-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C