2-Bromophenyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: p-Toluenesulphonic acid 2-Bromophenyl ester, 2-Bromophenyl Tosylate
B4528-1G B4528-5G
TCIAB4528-1GEA 38 EUR
TCIAB4528-1G TCIAB4528-5G
2-Bromophenyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-Bromophenyl p-Toluenesulphonate
Formula: C₁₃H₁₁BrO₃S
MW: 327.19 g/mol
Número MDL: MFCD19707445
Núm. CAS: 84672-48-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C