1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B4529-1G B4529-5G
TCIAB4529-1GEA 71 EUR
TCIAB4529-1G TCIAB4529-5G
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O
Número MDL: MFCD00018541
Núm. CAS: 1219-99-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %