1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4530-1G B4530-5G
TCIAB4530-1GEA 102 EUR
TCIAB4530-1G TCIAB4530-5G
1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene ≥97.0% (por GC)
1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene
Formula: C₃₄H₂₆P₂
Número MDL: MFCD04117326
Núm. CAS: 153725-04-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %