2-(4-Biphenylylcarbonyl)benzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4532-1G B4532-5G
TCIAB4532-1GEA 28 EUR
TCIAB4532-1G TCIAB4532-5G
2-(4-Biphenylylcarbonyl)benzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-Biphenylylcarbonyl)benzoic acid
Formula: C₂₀H₁₄O₃
Número MDL: MFCD00392368
Núm. CAS: 42797-18-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C