3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4533-5G B4533-25G
TCIAB4533-5GEA 55 EUR
TCIAB4533-5G TCIAB4533-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
Número MDL: MFCD03412186
Núm. CAS: 328-67-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C