2,5-Bis(trimethylstannyl)thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4536-200MG B4536-1G
TCIAB4536-200MGEA 78 EUR
TCIAB4536-200MG TCIAB4536-1G
2,5-Bis(trimethylstannyl)thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (por GC)
2,5-Bis(trimethylstannyl)thieno[3,2-b]thiophene
Formula: C₁₂H₂₀S₂Sn₂
Número MDL: MFCD22200503
Núm. CAS: 469912-82-1
UN: 3146
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C