Benzo[g]quinoxaline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4540-200MG
B4540-1G
TCIAB4540-200MGEA
49
EUR
TCIAB4540-200MG
TCIAB4540-1G
Benzo[g]quinoxaline ≥98.0% (por GC)
Benzo[g]quinoxaline
Formula:
C₁₂H₈N₂ MW: 180.21 g/mol |
Número MDL:
MFCD18449114 Núm. CAS: 260-50-4 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |