7-(Bromomethyl)pentadecane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4544-5ML B4544-25ML
TCIAB4544-5MLEA 72 EUR
TCIAB4544-5ML TCIAB4544-25ML
7-(Bromomethyl)pentadecane ≥95.0% (por GC)
7-(Bromomethyl)pentadecane
Formula: C₁₆H₃₃Br
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00136231
Núm. CAS: 52997-43-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %