7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B4545-1G
B4545-5G
TCIAB4545-1GEA
38
EUR
TCIAB4545-1G
TCIAB4545-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥95.0% (por GC)
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula:
C₁₀H₉BrO MW: 225,08 g/mol Pto. Ebullición: 157°C |
Número MDL:
MFCD02179287 Núm. CAS: 32281-97-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |