N,N-Bis(4-biphenylyl)-N-(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromo-4',4''-diphenyltriphenylamine
B4550-5G B4550-25G
TCIAB4550-5GEA 72 EUR
TCIAB4550-5G TCIAB4550-25G
N,N-Bis(4-biphenylyl)-N-(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N-Bis(4-biphenylyl)-N-(4-bromophenyl)amine
Formula: C₃₀H₂₂BrN
MW: 476,42 g/mol
Número MDL: MFCD20261458
Núm. CAS: 499128-71-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C