2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Boc-Aminothiazole-5-carboxylic acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)thiazole-5-carboxylic acid, 2-(Boc-amino)thiazole-5-carboxylic acid
B4552-200MG
B4552-1G
TCIAB4552-200MGEA
86
EUR
TCIAB4552-200MG
TCIAB4552-1G
2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₉H₁₂N₂O₄S MW: 244.2676 g/mol |
Número MDL:
MFCD06796614 Núm. CAS: 302964-02-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |