2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4553-5G B4553-25G
TCIAB4553-5GEA 19 EUR
TCIAB4553-5G TCIAB4553-25G
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Número MDL: MFCD00158536
Núm. CAS: 5466-88-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C