2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4554-1G B4554-5G B4554-25G
TCIAB4554-1GEA 42 EUR
TCIAB4554-1G TCIAB4554-5G TCIAB4554-25G
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₇NOS
Número MDL: MFCD00006698
Núm. CAS: 5325-20-2
EINECS: 226-197-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C