2-Bromofurano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with calcia (CaO)
B4555-1G
B4555-5G
TCIAB4555-1GEA
39
EUR
TCIAB4555-1G
TCIAB4555-5G
2-Bromofurano ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Bromofurano
Formula:
C₄H₃BrO Pto. Ebullición: 102°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00216609 Núm. CAS: 584-12-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |